Learn More
Tamsulosina EP Impureza H (como hidrocloruro de racemato), Mikromol™
Descripción
Tamsulosina EP Impureza H (como hidrocloruro de racemato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride |
| CAS | 2724727-12-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H27 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. H (EP), Tamsulosin Imp. H (EP), (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. H (EP) as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity H as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Impurity H as Racemate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | Cl.CCOc1ccccc1OCCNC(C)Cc2ccc(OC)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(2-etoxifenoxi)etil]-1-(4-metoxifenil)propan-2-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |