Learn More
Tamsulosina EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30051397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051397 100 mg 100 miligramos
30049434 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051397 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0938.03
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tamsulosina EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide
CAS 112101-81-2
Nombres de analitos o componentes 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tamsulosin Hydrochloride Imp. B (EP), Tamsulosin Imp. B (EP), 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity B, Tamsulosin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O3S/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14)/t7-/m1/s1
SMILES COc1ccc(C[C@@H](C)N)cc1S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 5-[(2R)-2-aminopropil]-2-metoxibencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 244.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0882 g/mol