Learn More
Tamsulosina EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Tamsulosina EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 112101-81-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tamsulosin Hydrochloride Imp. B (EP), Tamsulosin Imp. B (EP), 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity B, Tamsulosin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O3S/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@@H](C)N)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-[(2R)-2-aminopropil]-2-metoxibencenosulfonamida |
| Mostrar más |