Learn More
Tamsulosina EP Impureza A (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 30464194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464194 4 x 25 mg -
30052402 25 mg 25 miligramos
17911046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464194 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0938.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tamsulosina EP Impureza A (como hidrocloruro), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(2R)-2-[Bis[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride
CAS 2727060-83-3
Nombres de analitos o componentes 5-[(2R)-2-[Bis[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C30 H40 N2 O7 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-[(2R)-2-[Bis[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Tamsulosin Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C30H40N2O7S.ClH/c1-5-36-25-11-7-9-13-27(25)38-19-17-32(18-20-39-28-14-10-8-12-26(28)37-6-2)23(3)21-24-15-16-29(35-4)30(22-24)40(31,33)34;/h7-16,22-23H,5-6,17-21H2,1-4H3,(H2,31,33,34);1H/t23-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCN(CCOc2ccccc2OCC)[C@H](C)Cc3ccc(OC)c(c3)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 5-[(2R)-2-[bis[2-(2-etoxifenoxi)etil]amino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 609.17
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.2323 g/mol