Learn More
Tamsulosina EP D como hidrocloruro, Mikromol™
Código de producto. 30461928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461928 4 x 25 mg 100 miligramos
30049388 25 mg 25 miligramos
30051924 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461928 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0938.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tamsulosina EP D como hidrocloruro, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride
CAS 1798904-07-0
Nombres de analitos o componentes 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H26 N2 O5 S . H Cl
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-[(2R)-2-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-, hydrochloride (1:1), (R)-2'-O-Desethyl-2'-O-desmethyl Tamsulosin hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26N2O5S.ClH/c1-14(21-10-11-26-17-7-5-4-6-16(17)24-2)12-15-8-9-18(25-3)19(13-15)27(20,22)23;/h4-9,13-14,21H,10-12H2,1-3H3,(H2,20,22,23);1H/t14-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-[(2R)-2-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propil]bencenosulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 430.94
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.936 g/mol