Learn More
Invitrogen™ TAMRA, SE; 5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine, Succinimidyl Ester (5(6)-TAMRA, SE), mixed isomers
Descripción
La tetrametilrodamina (TMR) es un fluoróforo importante para preparar conjugados de proteínas. Bajo el nombre de TAMRA, el ácido carboxílico de la TMR también ha alcanzado prominencia como colorante para el etiquetado de oligonucleótidos y aplicaciones automatizadas de secuenciación de ADN. 5-(y-6)-carboxytetrametilrodamina, éster succinidil es la forma de isómero mixta reactiva a la amina de TAMRA. Formas de isómero único de 5-TAMRA SE (n.º de referencia C-2211) y 6-TAMRA SE (n.º de referencia C-6123) también están disponibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 mg |
| Tipo de producto | TAMRA SE |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | Isómeros TAMRA™, TMR (tetrametilrodamina) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |