Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo metalizado a prueba de manipulaciones
Código de producto. 17871569
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in
1,5 x 1 in
1,9 x 3 in
1 x 1,5 in
1 x 2 in
2 x 1 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) unitSize
17871569 1 x 2 in M710, BMP71 25,4 mm paquete de 100
17868824 0,5 x 1 in M710, BMP71 12,7 mm paquete de 500
17868844 0,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 12,7 mm paquete de 500
17831689 1 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm paquete de 250
17808854 1,5 x 1 in M710, BMP71 38,1 mm paquete de 250
17808224 1,9 x 3 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 48,26 mm paquete de 100
17849154 1,9 x 3 in M710, BMP71 48,26 mm paquete de 100
17829014 2 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 50,8 mm paquete de 100
8 options
Código de producto. 17871569
Marca: Brady™ 173385
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vinilo metalizado (B-362) es un material a prueba de manipulaciones que se rompe para evidenciar los signos de manipulación y evitar que la etiqueta pueda retirarse en una pieza.
  • Etiquetas de vinilo metalizado imprimibles, a prueba de manipulaciones, para las impresoras portátiles M610 y M611. El material de vinilo metalizado (B-362) a prueba de manipulaciones es ideal para placas de características y placas de número de serie.
  • El material de vinilo metalizado (B-362) a prueba de manipulaciones es ideal para placas de características y placas de número de serie
  • Tenga cuidado al separar la película de su soporte, ya que el material es muy frágil
  • Material muy resistente a aceites y combustibles
  • Temperatura de servicio de -70°C a 100°C (-94°F a 212°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS Directive 2011/65/EU
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Silver
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0.0025 in.
Grosor (métrico) 0.064 mm
Dimensions (LxW) 1 x 2 in
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Altura (métrico) 25,4 mm
Alternate Part Number M7-20-362