Learn More
Tamoxifeno, TRC
Código de producto. 30040971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040971 10 g 10 g
18032230 2.5 g 2.50 g
18091230 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00600010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10540-29-1
Fórmula molecular C26H29NO
Peso molecular (g/mol) 371.52
Sinónimo (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699, Mammaton, Novaldex, Tamoxifen, Z-Tamoxifen, trans-Tamoxifen;
Nombre IUPAC 2-[4-[(Z)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamoxifen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.2249
Porcentaje de pureza >95%