Learn More
Tamoxifeno N-óxido, TRC
Código de producto. 30416642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416642 5 mg
30409979 1 mg
30414697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0060955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75504-34-6
Fórmula molecular C26 H29 N O2
Peso molecular (g/mol) 387.51
Sinónimo Tamoxifen N-Oxide
Nombre IUPAC 2-[4-[(Z)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]-N,N-dimetiletanol óxido
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCC[N+](C)(C)[O-])cc2)\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamoxifen N-Oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)29-20-19-27(2,3)28/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2198