Learn More
N-óxido de tamoxifeno, Mikromol™
Código de producto. 30050068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050068 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050068 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0053.18
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de tamoxifeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamoxifen N-Oxide
CAS 75504-34-6
Nombres de analitos o componentes Tamoxifen N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H29 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tamoxifen N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)29-20-19-27(2,3)28/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCC[N+](C)(C)[O-])cc2)\c3ccccc3
Nombre IUPAC Óxido de 2-[4-[(Z)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 387.51
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2198 g/mol