Learn More
Tamoxifen, MedChemExpress
Código de producto. 16491379
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491379 1 g 1 g
16431706 500 mg 500 miligramos
16488497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491379 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13757A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tamoxifen (ICI 47699) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM) which blocks estrogen action in breast cells and can activate estrogen activity in other cells, such as bone, liver, and uterine cells.
Tamoxifen is a potent Hsp90 activator and enhances the Hsp90 molecular chaperone ATPase activity. Tamoxifen also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen activates autophagy and induces apoptosis. Tamoxifen also can induce gene knockout of CreER(T2) transgenic mouse.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamoxifen
CAS 10540-29-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29NO
Cantidad 1 g
Sinónimo ICI 47699 (Z)-Tamoxifen trans-Tamoxifen
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (134.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 371.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.51
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death