Learn More
Tamoxifeno EP Impureza G, Mikromol™
Código de producto. 30457736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457736 4 x 25 mg -
30049097 100 mg 100 miligramos
30049808 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457736 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0053.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tamoxifeno EP Impureza G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one
CAS 68047-07-4
Nombres de analitos o componentes (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tamoxifen Citrate Imp. G (EP), Tamoxifen Imp. G (EP), (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one, Tamoxifen Citrate Impurity G, Tamoxifen Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO2/c1-4-19(16-8-6-5-7-9-16)20(22)17-10-12-18(13-11-17)23-15-14-21(2)3/h5-13,19H,4,14-15H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C(=O)c1ccc(OCCN(C)C)cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbutan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 311.42
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1885 g/mol