Learn More
Tamoxifeno EP Impureza G, Mikromol™
Descripción
Tamoxifeno EP Impureza G
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one |
| CAS | 68047-07-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tamoxifen Citrate Imp. G (EP), Tamoxifen Imp. G (EP), (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one, Tamoxifen Citrate Impurity G, Tamoxifen Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO2/c1-4-19(16-8-6-5-7-9-16)20(22)17-10-12-18(13-11-17)23-15-14-21(2)3/h5-13,19H,4,14-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C(=O)c1ccc(OCCN(C)C)cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbutan-1-ona |
| Mostrar más |