Learn More
Dímero de tamoxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tamoxifen Dimer |
| CAS | 1346606-51-6 |
| Fórmula molecular | C49H49NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Bis-{2-[4-(1,2-Diphenyl-but-1-enyl)phenoxy]ethyl}methylamine, 2-[4-(1,2-Diphenyl-1-buten-1-yl)phenoxy]-N-[2-[4-(1,2-diphenyl-1-buten-1-yl)phenoxy]ethyl]-N-methylethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C49H49NO2/c1-4-46(38-18-10-6-11-19-38)48(40-22-14-8-15-23-40)42-26-30-44(31-27-42)51-36-34-50(3)35-37-52-45-32-28-43(29-33-45)49(41-24-16-9-17-25-41)47(5-2)39-20-12-7-13-21-39/h6-33H,4-5,34-37H2,1-3H3/b48-46-,49-47- |
| SMILES | CC/C(=C(/C1=CC=C(C=C1)OCCN(CCOC2=CC=C(C=C2)/C(=C(\C3=CC=CC=C3)/CC)/C4=CC=CC=C4)C)\C5=CC=CC=C5)/C6=CC=CC=C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 683.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 683.3763 |