Learn More
Tamoxifeno-d5 (etil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tamoxifen-d5 |
| CAS | 157698-32-3 |
| Fórmula molecular | C26 D5 H24 N O |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Ethanamine, 2-[4-[(1 Z)-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl-3,3,4,4,4-d5]phenoxy]-N,N-dimethyl-, Ethanamine, 2-[4-(1,2-diphenyl-1-butenyl-3,3,4,4,4-d5)phenoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-, Ethanamine, 2-[4-[(1 Z)-1,2-diphenyl-1-butenyl-3,3,4,4,4-d5]phenoxy]-N,N-dimethyl- (9 CI), 2-[4-[(1 Z)-1,2-Diphenyl-1-buten-1-yl-3,3,4,4,4-d5]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen-d5, Z-Tamoxifen-d5, trans-Tamoxifen-d5, Tamoxifen-D5 (ethyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18 H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-/i1D3,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2-[4-[(Z)-3,3,4,4,4-pentadeuterio-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 376.545 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.256 g/mol |
| Mostrar más |