Learn More
Tocris Bioscience™ Tamoxifen citrate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18772774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18772774 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18772774 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0999/100
Estrogen receptor partial agonist/antagonist
Tamoxifen citrate is an estrogen receptor antagonist/partial agonist. Selective and potent inhibitor of mammalian sterol isomerase. Neuroprotective in female rats in vivo. Also high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER. Tamoxifen (Cat. No. 6432) is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamoxifen citrate
CAS 54965-24-1
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C32H37NO8
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.65
Pureza >99%
Peso molecular 563.65