Learn More
Tamoxifen Citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16481379
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481379 1 g 1 g
16478497 5 g 5 g
16421706 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481379 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13757
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Tamoxifen Citrate (ICI 46474) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM) which blocks estrogen action in breast cells and can activate estrogen activity in other cells, such as bone, liver, and uterine cells.Tamoxifen Citrate is a potent Hsp90 activator and enhances the Hsp90 molecular chaperone ATPase activity.
Tamoxifen Citrate also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen Citrate activates autophagy and induces apoptosis.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tamoxifen Citrate
CAS 54965-24-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H37NO8
Cantidad 1 g
Sinónimo ICI 46474(Z)-Tamoxifen Citratetrans-Tamoxifen Citrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (88.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (17.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 563.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.64
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.