Learn More
R&D Systems™ Tamoxifen
Descripción
Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM). Exhibits antiestrogenic effects in mammary tissue and estrogen-like effects in bone. Anticancer. Tamoxifen citrate (Cat.No. 0999) is also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[(1Z)-1,2-Diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| CAS | 10540-29-1 |
| Cantidad | 100 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Estrogen and Related Receptor Modulators |
| Fórmula molecular | C26H29NO |
| Pureza | 0.98 |