Learn More
- Home
- Products
- Equipos para laboratorios especializados
- Crisoles
- Thermo Scientific Chemicals Crisol de Al-23, Tammann; Altura x DE x DI (mm), 100 x 12 x 8; Volumen (ml), 5; Tammann
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Al-23, Tammann; Altura x DE x DI (mm), 100 x 12 x 8; Volumen (ml), 5; Tammann
Código de producto. 15403545
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.2mL
1mL
2.3mL
5 ml
8mL
17mL
30 ml
90mL
123mL
180mL
300mL
490mL
790mL
1070mL
Diámetro exterior (métrico):
3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
15mm
20mm
28mm
38mm
47mm
58mm
Diámetro interior (métrico):
30 mm
50 mm
80 mm
100 mm
190 mm
280 mm
390 mm
Altura (métrico):
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
20mm
24mm
25mm
34mm
44mm
55mm
68mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15403545 | 0.2mL | 3mm | 30 mm | 6mm | cada uno |
| 15423545 | 2.3mL | 6mm | 80 mm | 10mm | cada uno |
| 15433545 | 5 ml | 8mm | 100 mm | 12mm | cada uno |
| 15443545 | 8mL | 10mm | 100 mm | 15mm | cada uno |
| 15413545 | 1mL | 5mm | 50 mm | 8mm | cada uno |
| 15463545 | 17mL | 15mm | 100 mm | 20mm | cada uno |
| 15483545 | 90mL | 20mm | 280 mm | 24mm | cada uno |
| 15493545 | 30 ml | 20mm | 100 mm | 25mm | cada uno |
| 15443555 | 790mL | 58mm | 280 mm | 68mm | cada uno |
| 15403555 | 123mL | 28mm | 190 mm | 34mm | cada uno |
| 15423555 | 300mL | 38mm | 280 mm | 44mm | cada uno |
| 15413555 | 180mL | 28mm | 280 mm | 34mm | cada uno |
| 15433555 | 490mL | 47mm | 280 mm | 55mm | cada uno |
| 15453555 | 1070mL | 58mm | 390 mm | 68mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15403545
Supplier
Thermo Scientific Chemicals
Supplier No.
033052.KF
This item is not returnable.
View return policy
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (métrico) | 30 mm |
| Material | Al-23 |
| Cantidad | 1 pieza |
| Capacidad (métrico) | 0.2mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 3mm |
| Altura (métrico) | 6mm |
| Product Type | Crisoles Tammann Al-23 |
RU– Solo para uso en investigación