Learn More
Taminadenant, MedChemExpress
Código de producto. 16447007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447007 5 mg 5 miligramos
16430617 50 mg 50 miligramos
16424288 10 mg 10 miligramos
16405216 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16447007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109139
MedChemExpress Taminadenant is an antagonist of adenosine receptor.
Taminadenant is an antagonist of adenosine receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taminadenant
Forma física Solid
CAS 1337962-47-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8BrN7
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (408.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC(C(N1C=CC=N1)=NC(N2C=CC=N2)=N3)=C3N
Peso molecular (g/mol) 306.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.12
Porcentaje de pureza 99.13%