Learn More
Tamibarotene, TRC
Código de producto. 30409246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409246 25 mg
30418641 5 mg
30410520 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00580025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94497-51-5
Fórmula molecular C22 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 351.44
Nombre IUPAC ácido 4-[(5,5,8,8-tetrametilo-6,7-dihidronaftaleno-2-il)carbamoil]benzoico
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)O)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamibarotene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1834