Learn More
Tamibaroteno, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tamibarotene is a retinoic acid receptor α (RARα) agonist that induces differentiation (ED50 = 0.79 nM) and apoptosis of HL-60 cells in vitro. Exhibits antiproliferative effects against a variety of human tumor cells lines (mean values of 35, 40 and 60% growth inhibition at 0.1, 1 and 10 ?M respectively).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tamibaroteno es un agonista del receptor de ácido retinoico α (RARα) que induce la diferenciación (ED50 = 0,79 nM) y la apoptosis de las células HL-60 in vitro. Presenta efectos antiproliferativos contra una variedad de líneas de células tumorales humanas (valores medios de 35, 40 y 60 % de inhibición del crecimiento a 0,1, 1 y 10 μM respectivamente) y muestra actividad anticancerosa contra la leucemia promielocítica aguda in vivo. También se ha demostrado que reduce el crecimiento de otras células malignas mieloides y linfoides.
Solubilidad
Soluble a 50 mm en DMSO
Notas
Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tamibarotene |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Índice Merck | 14,9047 |
| Información de solubilidad | Soluble to 50 mM in DMSO |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.44 |
| Forma física | Sólido |