Learn More
Tamibaroteno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446159 10 mg 10 miligramos
15456159 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64028.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Un agonista del receptor de ácido retinoico → (RAR→)
Tamibarotene is a retinoic acid receptor α (RARα) agonist that induces differentiation (ED50 = 0.79 nM) and apoptosis of HL-60 cells in vitro. Exhibits antiproliferative effects against a variety of human tumor cells lines (mean values of 35, 40 and 60% growth inhibition at 0.1, 1 and 10 ?M respectively).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tamibaroteno es un agonista del receptor de ácido retinoico α (RARα) que induce la diferenciación (ED50 = 0,79 nM) y la apoptosis de las células HL-60 in vitro. Presenta efectos antiproliferativos contra una variedad de líneas de células tumorales humanas (valores medios de 35, 40 y 60 % de inhibición del crecimiento a 0,1, 1 y 10 μM respectivamente) y muestra actividad anticancerosa contra la leucemia promielocítica aguda in vivo. También se ha demostrado que reduce el crecimiento de otras células malignas mieloides y linfoides.
Solubilidad
Soluble a 50 mm en DMSO
Notas
Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94497-51-5
Fórmula molecular C22H25NO3
Peso molecular (g/mol) 351.45
Número MDL MFCD00866188
Clave InChI MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tamibarotene, retinobenzoic acid, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, amnolake, tamibaro, amnoid, unii-08v52gz3h9, 4-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, chembl25202
PubChem CID 108143
ChEBI CHEBI:32181
Nombre IUPAC ácido 4-[(5,5,8,8-tetrametilo-6,7-dihidronaftaleno-2-il)carbamoil]benzoico
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(NC(=O)C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamibarotene
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Índice Merck 14,9047
Información de solubilidad Soluble to 50 mM in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.44
Forma física Sólido