Learn More
Tamibarotene, MedChemExpress
Código de producto. 16472257
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472257 50 mg 50 miligramos
16406128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14652
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Tamibarotene is a retinoic acid receptor α/β (RARα/β) agonist, showing high selectivity over RARγ.
Tamibarotene is a retinoic acid receptor α/β (RARα/β) agonist, showing high selectivity over RARγ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamibarotene
CAS 94497-51-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Am 80
Información de solubilidad DMSO : 25.5 mg/mL (72.56 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NC2=CC=C3C(C)(CCC(C)(C3=C2)C)C)=O)O
Peso molecular (g/mol) 351.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.44
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death