Learn More
TAME, MedChemExpress
Descripción
TAME is an inhibitor of anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C or APC), which binds to APC/C and prevents its activation by Cdc20 and Cdh1, produces mitotic arrest. TAME is not cell permeable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TAME |
| CAS | 901-47-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H22N4O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (292.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(N[C@H](C(OC)=O)CCCNC(N)=N)(=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 342.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.41 |
| Mostrar más |