Learn More
TAME hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16481757
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
16481757 50 mg 50 miligramos
16456136 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16481757
Marca: Medchem Express HY13255A
MedChemExpress TAME hydrochloride is an inhibitor of anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C or APC), which binds to APC/C and prevents its activation by Cdc20 and Cdh1, produces mitotic arrest. TAME hydrochloride is not cell permeable.
TAME hydrochloride is an inhibitor of anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C or APC), which binds to APC/C and prevents its activation by Cdc20 and Cdh1, produces mitotic arrest. TAME hydrochloride is not cell permeable.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAME hydrochloride
CAS 1784-03-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H23ClN4O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (409.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (263.94 mM)
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(N[C@H](C(OC)=O)CCCNC(N)=N)(=O)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 378.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.87
Porcentaje de pureza 98.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death