Learn More
MedChemExpress Taltobulin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.07% |
| CAS | 228266-40-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 473.65 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.13 mM) |
| Sinónimo | HTI-286∣ SPA-110 |