Learn More
MedChemExpress Taltobulin trifluoroacetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.96% |
| CAS | 228266-41-9 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 587.67 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.36 mM) |
| Sinónimo | HTI-286 trifluoroacetate∣ SPA-110 trifluoroacetate |