Learn More
Talsacalidina, TRC
Código de producto. 30419799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30419799 5 mg
1 options
Código de producto. 30419799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0056005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talsaclidine
CAS 147025-53-4
Fórmula molecular C10 H15 N O
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propyn-1-yloxy)-, (3R)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propynyloxy)-, (R)- (9CI), (3R)-3-(2-Propyn-1-yloxy)-1-azabicyclo[2.2.2]octane, Talsaclidine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-2-7-12-10-8-9-3-5-11(10)6-4-9/h9-10H,3-6,8H2,1H3/t10-/m1/s1
SMILES CC#CO[C@@H]1CC2CCN1CC2
Nombre IUPAC (2R)-2-prop-1-ynoxy-1-azabiciclo[2.2.2]octano
Peso molecular (g/mol) 165.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154