Learn More
Talsaclidine, MedChemExpress
Descripción
Talsaclidine is a muscarinic agonist with preferential neuron-stimulating properties. Talsaclidine is a full agonist at the M1 subtype, and as a partial agonist at the M2 and M3 subtypes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Talsaclidine |
| Forma física | Oil |
| CAS | 147025-53-4 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H15NO |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| SMILES | C#CCO[C@@H]1[C@@H]2CCN(CC2)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 165.23 |
| Mostrar más |