Learn More
Clorhidrato de talsaclidina, TRC
Código de producto. 30412546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30412546 5 mg 5 miligramos
30417818 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0056015MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talsaclidine Hydrochloride
Fórmula molecular C10H16ClNO
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11;/h1,9-10H,3-8H2;1H/t10-;/m1./s1
SMILES C#CCO[C@@H]1CN2CCC1CC2.Cl
Peso molecular (g/mol) 201.69