Learn More
Talniflumato, TRC
Código de producto. 30422511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422511 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30422511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00557510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talniflumate
CAS 66898-62-2
Fórmula molecular C21H13F3N2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo BA 7602-06, Somalgen, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-','1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl-3-pyridinecarboxylic Acid Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C21H13F3N2O4/c22-21(23,24)12-5-3-6-13(11-12)26-17-16(9-4-10-25-17)19(28)30-20-15-8-2-1-7-14(15)18(27)29-20/h1-11,20H,(H,25,26)
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Nc2ncccc2C(=O)OC3OC(=O)c4ccccc34)c1
Nombre IUPAC (3-oxo-1H-2-benzofuran-1-il) 2-[3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 414.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.0827