Learn More
Talnetant, TRC
Código de producto. 30416114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416114 10 g
30423025 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00554510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174636-32-9
Fórmula molecular C25H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 382.45
Sinónimo 3-Hydroxy-2-phenyl-N-[(1S)-1-phenylpropyl]-4-quinolinecarboxamide, SB 223412
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-fenil-N-[(1S)-1-fenilpropil]quinolina-4-carboxamida
SMILES CC[C@H](NC(=O)c1c(O)c(nc2ccccc12)c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talnetant
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22N2O2/c1-2-20(17-11-5-3-6-12-17)27-25(29)22-19-15-9-10-16-21(19)26-23(24(22)28)18-13-7-4-8-14-18/h3-16,20,28H,2H2,1H3,(H,27,29)/t20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1681