Learn More
Talnetant, MedChemExpress
Código de producto. 16492227
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492227 50 mg 50 miligramos
16406098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492227 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14552
MedChemExpress Talnetant (SB 223412) is a potent and selective NK3 receptor antagonist (ki=1.4 nM, hNK-3-CHO); 100-fold selective for the hNK-3 versus hNK-2 receptor, with no affinity for the hNK-1 at concentrations up to 100 uM.
Talnetant (SB 223412) is a potent and selective NK3 receptor antagonist (ki=1.4 nM, hNK-3-CHO)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talnetant
CAS 174636-32-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo SB 223412
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (261.47 mM)
SMILES OC1=C(C(N[C@H](C2=CC=CC=C2)CC)=O)C3=C(N=C1C4=CC=CC=C4)C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 382.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.45
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation