Learn More
MP Biomedicals™ Tubos de matriz de lisado con gránulos metálicos TallPrep™
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Cada tubo de 4,5 ml resistente a los impactos contiene doce tubos de 3,175 mm (1/8 in) Perlas de acero inoxidable de diámetro
- Se utiliza para romper muestras duras/frágiles
- Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de proteínas y ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible con una mínima cantidad de cizallamiento mecánico.
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Acero inoxidable |
| Capacidad | 4.5 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Bacterias (Gram +/-), Hueso, Deposiciones, Muestras fijas, Alimentos, Hongos, Corazón, Pulmonar, Plantas, Raíces, Semillas, Músculo esquelético, Lodo, Suelo, Esporas, Aguas residuales, Levadura |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
| Matriz | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Tubo de matriz de lisis |
| Cantidad | 50 x 4,5 mL |
| Mostrar más |