Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de forma alta
Código de producto. 11718114
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
38 mm
48 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11718114 48 mm paquete de 6
10727141 38 mm paquete de 6
11836094 75 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11718114 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05565750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    184.00€ / paquete de 6
    Ahorro 35.00€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Especificaciones
Incluye Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción
Cantidad 6Pack
Número de tapón NS 50/12
Línea de productos Frasco
Diámetro (métrico) 48 mm
Tipo de producto Frasco de pesaje