Learn More
Köttermann Armario mural de seguridad con cajones
Código de producto. 17362139
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de puertas:
1
2
N.º de estantes:
4
5
8
9
10
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de puertas N.º de estantes Tamaño de la unidad
17362139 2 9 cada uno
17322139 1 4 cada uno
17332139 1 5 cada uno
17342139 2 8 cada uno
17352139 2 10 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17362139 Proveedor Köttermann N.º de proveedor 37100040
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este armario mural de seguridad ofrece la máxima seguridad para sustancias peligrosas inflamables, de conformidad con las normas de clase de resistencia al fuego (tipo 90).
  • Diferentes versiones que satisfacen sus necesidades
  • Espacio de almacenamiento adicional
  • Máxima seguridad para sustancias peligrosas inflamables (tipo 90)
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 853 x 815 x 1966 mm
Modelo de puerta Cajón
Incluye 1 bandeja antigoteo
N.º de puertas 2
N.º de estantes 9