Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de perfil alto sin tapa
Código de producto. 12396507
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
11 ml
24mL
40mL
120mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12396507 24mL paquete de 10
12376507 11 ml 10 PCS
12306517 40mL paquete de 10
12338825 120mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12396507 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79C/1/STEMPEL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.71€
    66.68€ / paquete de 10
    Ahorro 14.03€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 24mL
Diámetro exterior (métrico) 35mm
Altura (métrico) 44mm
Product Type Crisoles de porcelana de perfil alto