Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de perfil alto sin tapa
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Acabado | Acristalado |
| Temperatura máxima | 1000°C |
| Capacidad (métrico) | 11 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 26mm |
| Altura (métrico) | 33mm |
| Product Type | Crisoles de porcelana de perfil alto |