Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de perfil alto sin tapa
Código de producto. 12338825
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
11 ml
24mL
40mL
120mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12338825 120mL paquete de 5
12376507 11 ml 10 PCS
12306517 40mL paquete de 10
12396507 24mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12338825 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79C/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    91.43€ / paquete de 5
    Ahorro 20.57€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 120mL
Diámetro exterior (métrico) 60mm
Altura (métrico) 75mm
Product Type Crisoles de porcelana de perfil alto