Learn More
BRAND™ Vaso de precipitados graduado de perfil alto con boquilla
Código de producto. 15212929 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 2000 mL
Código de producto.
15212929 Capacidad: 2000 mL
1 options
Código de producto. 15212929
Marca: BRAND™ 90663
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vaso de precipitados de perfil alto incluye marcas de graduación y una boquilla.
  • Fabricados con vidrio borosilicatado
  • Con graduación y boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Boquilla
Tipo Vaso de precipitados de perfil alto
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN 285