Learn More
Witeg™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil alto
Product Code. 10180650
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Unit Size:
paquete de 10
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
10180650 25 ml paquete de 10
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10180650 Supplier Witeg™ Supplier No. 5 502 025 S
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Con graduaciones para un llenado y una dispensación precisos.
  • Perfil alto
  • Conforme a DIN 12331 e ISO 3819
  • Fabricado con vidrio borosilicato 3.3 Duran™
  • Incluye boquilla para facilitar el vertido
Specifications
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Boquilla
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Modelo Perfil alto