Descripción
- Fabricado en vidrio de boro 3.3
- Conforme a DIN 12 331/ ISO 3819
- Paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 135 mm |
| Capacidad (métrico) | 3000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura exterior (métrico) | 280 mm |
| Cantidad | 2/paq. |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |