Learn More
WHEATON™ Frasco Dram de formato alto
Código de producto. 30286519 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,75 mL
3,5 mL
7 mL
10,5 mL
14 mL
21 mL
28 mL
Cantidad:
140/paq.
190/paq.
231/paq.
264/paq.
399/paq.
666/paq.
882/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 190
paquete de 231
paquete de 264
paquete de 399
paquete de 666
paquete de 882
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
30286519 14 mL 190/paq. paquete de 190
30286525 1,75 mL 882/paq. paquete de 882
30286527 3,5 mL 666/paq. paquete de 666
30286522 7 mL 399/paq. paquete de 399
30286517 10,5 mL 399/paq. paquete de 399
30286518 14 mL 264/paq. paquete de 264
30286521 21 mL 231/paq. paquete de 231
30286514 28 mL 190/paq. paquete de 190
30286508 7 mL 264/paq. paquete de 264
30286504 28 mL 140/paq. paquete de 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30286519 Proveedor WHEATON™ N.º de proveedor 152062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.38€
    52.73€ / paquete de 190
    Ahorro 7.65€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Viales tubulares Dram
  • WHEATON™ Los viales tubulares DRAM están fabricados con vidrio de borosilicato de expansión 5.1 transparente y se utilizan WHEATON™ tapas de polipropileno negro con revestimiento de aluminio
  • Tanto los viales como las tapas son adecuados para almacenamiento, exhibición, recolección de muestras y aplicaciones farmacéuticas.
  • Los viales tienen un acabado de rosca de refuerzo y se ajustan a las tapas de viales DRAM de polipropileno negro con rosca de refuerzo con revestimiento de aluminio y varían de 1,75 ml a 28 ml de volumen.
  • Las tapas para viales DRAM revestidas con lámina de polipropileno negro se venden por separado.
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 23.25 mm
Material Vidrio de borosilicato (tipo 1, clase B)
Precortados No
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 14 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 190/paq.
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 58 mm
Tipo de producto Vial