Description
- WHEATON™ Los viales tubulares DRAM están fabricados con vidrio de borosilicato de expansión 5.1 transparente y se utilizan WHEATON™ tapas de polipropileno negro con revestimiento de aluminio
- Tanto los viales como las tapas son adecuados para almacenamiento, exhibición, recolección de muestras y aplicaciones farmacéuticas.
- Los viales tienen un acabado de rosca de refuerzo y se ajustan a las tapas de viales DRAM de polipropileno negro con rosca de refuerzo con revestimiento de aluminio y varían de 1,75 ml a 28 ml de volumen.
- Las tapas para viales DRAM revestidas con lámina de polipropileno negro se venden por separado.
Spécification
Spécification
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 20.25 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (tipo 1, clase B) |
| Precortados | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 7 mL |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Cantidad | 264/paq. |
| Marking Spot | No |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?