Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de vidrio borosilicatado de perfil alto
Código de producto. 10601672 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10601672 1000 ml paquete de 10
10191391 50 ml paquete de 10
10692242 100 ml paquete de 10
10253681 150 ml paquete de 10
10632442 250 ml paquete de 10
10632632 400 ml paquete de 10
10243731 600 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10601672 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 90654
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos vasos de precipitados ofrecen estabilidad mecánica, resistencia a descargas térmicas y productos químicos, y son excelentes para el uso general en laboratorios.
  • Con graduación y boquilla
  • Se suministra en un paquete de 10
  • Con área para etiquetas en las que escribir
  • Conforme a DIN 12331/ ISO 3819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 95 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura exterior (métrico) 180 mm
Cantidad 10/paq.
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Scale Escala impresa
Modelo Perfil alto