Learn More
Koettermann™ Armario alto/puerta extraible, 300 x 1920 x 516 mm
Código de producto. 15865115
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
516 x 300 x 1920 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
15865115 516 x 300 x 1920 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15865115 Proveedor Koettermann™ N.º de proveedor 30100089
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El armario alto/cajón extraíble Koettermann™, 300 x 1920 x 516 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para adaptarse a una gran variedad de necesidades de laboratorio.
  • Armario alto de almacenamiento
  • Cajón extraíble
  • Juego de cestillo
  • Bloqueable
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 516 x 300 x 1920 mm
Incluye Cajón extraíble, juego de cestillo