Learn More
Talipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16468258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468258 10 mg 10 miligramos
16444147 50 mg 50 miligramos
16407986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16468258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0008
MedChemExpress Talipexole dihydrochloride (B-HT 920 dihydrochloride) is a dopamine D2 receptor agonist, α2-adrenoceptor agonist and 5-HT3 receptor antagonist, which displays antiParkinsonian activity.
Talipexole dihydrochloride (B-HT 920 dihydrochloride) is a dopamine D2 receptor agonist, α2-adrenoceptor agonist and 5-HT3 receptor antagonist, which displays antiParkinsonian activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talipexole dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 36085-73-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H17Cl2N3S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo B-HT 920 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 28 mg/mL (99.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=NC2=C(CCN(CC2)CC=C)S1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 282.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.23
Porcentaje de pureza 99.88%