Learn More
Invitrogen™ Portaobjetos de análisis celular Tali™
Descripción
Los portaobjetos de análisis celular Tali® están diseñados específicamente para su uso con el ciómetro basado en imagen Tali®. Cada portaobjetos contiene dos cámaras de análisis cerradas e independientes diseñadas para admitir 25 µl de muestra por cámara. Cada caja contiene 50 portaobjetos.
Listo para usar para su comodidad
Cada portaobjetos de análisis celular Tali® se ha esterilizado previamente y envasado individualmente. Puesto que el citómetro basado en imagen Tali® es un instrumento de análisis de células fluorescentes, los portaobjetos están fabricados de plástico de baja fluorescencia. Los portaobjetos son desechables; después de su uso, los portaobjetos se pueden desechar con los residuos de riesgo biológico ordinarios.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Obtenga más información sobre el citómetro basado en imágenes Tali®
Listo para usar para su comodidad
Cada portaobjetos de análisis celular Tali® se ha esterilizado previamente y envasado individualmente. Puesto que el citómetro basado en imagen Tali® es un instrumento de análisis de células fluorescentes, los portaobjetos están fabricados de plástico de baja fluorescencia. Los portaobjetos son desechables; después de su uso, los portaobjetos se pueden desechar con los residuos de riesgo biológico ordinarios.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Obtenga más información sobre el citómetro basado en imágenes Tali®
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos de análisis celular |
| Línea de productos | Tali |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro basado en imágenes Tali™ |
| Método de detección | Fluorescente |
| Contenido y almacenamiento | Contiene una caja de 50 portaobjetos. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Cantidad | 50 portaobjetos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |