Learn More
Talco, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Talc |
| CAS | 14807-96-6 |
| Fórmula molecular | 3 Mg O . 4 O2 Si . H2 O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Talc, hydrated magnesium silicate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3Mg.4O2Si.H2O.3O/c;;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;;1H2;;; |
| SMILES | O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O |
| Nombre IUPAC | dioxosilano;oxomagnesio;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 379.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.8175 |